2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 244 EUR InStock
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Formule: C₇H₆ClNOS
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051678
Numéro CAS: 97936-43-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité