Thieno[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01760492
Numéro CAS: 272-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité