Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR21419-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR21419-25G
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol 98%
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol


Formule: C₁₄H₂₁BrO
MW: 285,22 g/mol
Point de fusion: 78…85 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051598
Numéro CAS: 1139-52-2
EINECS: 214-521-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité