2-Cyano-N-methyl-acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090119
Numéro CAS: 6330-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité