3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
OR2147-1G OR2147-5G OR2147-25G
APOSOR2147-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2147-1G APOSOR2147-5G APOSOR2147-25G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200,29 g/mol
Point de fusion: 223…229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01764670
Numéro CAS: 17403-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité