3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine
3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051709
Numéro CAS: 41927-01-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité