3-Chloro-6-méthoxypyridazine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21479-100G
APOSOR21479-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR21479-100G
3-Chloro-6-méthoxypyridazine 97+%
3-Chloro-6-méthoxypyridazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Point de fusion: 84…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006467
Numéro CAS: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité