3-Chloro-6-méthylpyridazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR21484-25GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G APOSOR21484-100G
3-Chloro-6-méthylpyridazine 98%
3-Chloro-6-méthylpyridazine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052905
Numéro CAS: 1121-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité