(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21487-1G OR21487-50MG OR21487-250MG OR21487-500MG
APOSOR21487-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR21487-1G APOSOR21487-50MG APOSOR21487-250MG APOSOR21487-500MG
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Formule: C₁₃H₈ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00108116
Numéro CAS: 90734-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité