Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 154 EUR InStock
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 198…201 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082297
Numéro CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité