6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 348 EUR InStock
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Point de fusion: 199…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052030
Numéro CAS: 27372-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité