4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
OR21541-25G OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR21541-25G APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051686
Numéro CAS: 933-76-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité