4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂O
MW: 329,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052907
Numéro CAS: 14305-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité