Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-p-anisidine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Méthoxy-2-nitroaniline

APOSOR21578-500GEA 144 EUR InStock
APOSOR21578-500G
2-Nitro-p-anisidine 98%
2-Nitro-p-anisidine


Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007152
Numéro CAS: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité