3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR21581-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR21581-1G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
Formule: C₉H₆ClNOS
MW: 211,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067793
Numéro CAS: 21211-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité