3-Chlorobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21585-100G OR21585-25G
APOSOR21585-100GEA 310 EUR InStock
APOSOR21585-100G APOSOR21585-25G
3-Chlorobenzamide 98%
3-Chlorobenzamide
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014799
Numéro CAS: 618-48-4
EINECS: 210-554-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité