2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2159-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR2159-5G APOSOR2159-25G APOSOR2159-100G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité