2-Bromo-4-chlorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2160-500GEA 259 EUR InStock
APOSOR2160-500G
2-Bromo-4-chlorophénol 97%
2-Bromo-4-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002319
Numéro CAS: 695-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité