4-Bromophénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR21686-100G OR21686-25G OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR21686-100G APOSOR21686-25G APOSOR21686-5G
4-Bromophénylhydrazinium chlorure
4-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,50 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012941
Numéro CAS: 622-88-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité