2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR21701-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR21701-1G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈ClNO₃
MW: 249,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052116
Numéro CAS: 51362-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité