Acide 2,4-dibromobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2171-1G
APOSOR2171-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2171-1G
Acide 2,4-dibromobenzoïque 97%
Acide 2,4-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234253
Numéro CAS: 611-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité