(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21716-1G
APOSOR21716-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR21716-1G
(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043901
Numéro CAS: 129-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité