1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 933 EUR InStock
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Point de fusion: 222…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173791
Numéro CAS: 21703-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité