Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017205
Numéro CAS: 18927-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité