2,7-Diméthoxynaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2179-100G OR2179-25G
APOSOR2179-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR2179-100G APOSOR2179-25G
2,7-Diméthoxynaphtalène 98%
2,7-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004064
Numéro CAS: 3469-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité