2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173686
Numéro CAS: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité