Pentachlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile
OR21863-1G OR21863-5G
APOSOR21863-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21863-1G APOSOR21863-5G
Pentachlorobenzonitrile
Pentachlorobenzonitrile
Formule: C₇Cl₅N
MW: 275,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173666
Numéro CAS: 20925-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité