3-Amino-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
OR21871-100G
APOSOR21871-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR21871-100G
3-Amino-2-nitropyridine 98%
3-Amino-2-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044102
Numéro CAS: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité