Acide 3,5-dichlorosalicylíque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2188-100G OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR2188-100G APOSOR2188-25G
Acide 3,5-dichlorosalicylíque 99%
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002442
Numéro CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité