4'-Butylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
OR21897-100G OR21897-25G OR21897-5G
APOSOR21897-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR21897-100G APOSOR21897-25G APOSOR21897-5G
4'-Butylacétophénone
4'-Butylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C/1.5mmHg
Densité: 0.957 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017500
Numéro CAS: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité