6-Chloro-3-pyridineacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2190-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR2190-5G
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 95%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 169…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863172
Numéro CAS: 39891-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité