4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21902-5G OR21902-10G
APOSOR21902-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR21902-5G APOSOR21902-10G
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017248
Numéro CAS: 787-69-9
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité