4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21909-10G OR21909-1G OR21909-5G
APOSOR21909-10GEA 864 EUR InStock
APOSOR21909-10G APOSOR21909-1G APOSOR21909-5G
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₈H₂₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173760
Numéro CAS: 64779-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité