4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Propylcyclohexan-1-ol, 4-Propylcyclohexanol
OR21917-1G OR21917-250MG OR21917-5G OR21917-10G OR21917-25G
APOSOR21917-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR21917-1G APOSOR21917-250MG APOSOR21917-5G APOSOR21917-10G APOSOR21917-25G
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091618
Numéro CAS: 52204-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité