Acide 4-octylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21920-10G OR21920-1G OR21920-5G
APOSOR21920-10GEA 162 EUR InStock
APOSOR21920-10G APOSOR21920-1G APOSOR21920-5G
Acide 4-octylbenzoïque
Acide 4-octylbenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042649
Numéro CAS: 3575-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité