Acide 4-pentylbenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amylbenzoic acid, 4-n-Pentylbenzoic acid, 4-Pentylbenzoic acid
OR21922-25G OR21922-5G
APOSOR21922-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR21922-25G APOSOR21922-5G
Acide 4-pentylbenzoïque 97%
4-Pentylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002572
Numéro CAS: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité