1-Bromo-4-heptylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21924-10G OR21924-1G OR21924-5G
APOSOR21924-10GEA 118 EUR InStock
APOSOR21924-10G APOSOR21924-1G APOSOR21924-5G
1-Bromo-4-heptylbenzène
1-Bromo-4-heptylbenzène
Formule: C₁₃H₁₉Br
MW: 255,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061115
Numéro CAS: 76287-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité