1-Bromo-4-hexylbenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 313 EUR InStock
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzène 97%
1-Bromo-4-hexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C/0.75mmHg
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061114
Numéro CAS: 23703-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité