Acide 4-éthylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21929-25G OR21929-100G OR21929-250G
APOSOR21929-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21929-25G APOSOR21929-100G APOSOR21929-250G
Acide 4-éthylbenzoïque
Acide 4-éthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002570
Numéro CAS: 619-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité