4'-Iodoacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Iodophenyl)acetamide
OR2193-1G OR2193-5G
APOSOR2193-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2193-1G APOSOR2193-5G
4'-Iodoacetanilide
4'-Iodoacetanilide
Formule: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016352
Numéro CAS: 622-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité