3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008826
Numéro CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité