1-Pentyl-4-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21955-25G OR21955-5G OR21955-100G
APOSOR21955-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR21955-25G APOSOR21955-5G APOSOR21955-100G
1-Pentyl-4-ethynylbenzène 98%
1-Pentyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₃H₁₆
Point d'ébullition: 172 °C
Densité: 0.885 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173884
Numéro CAS: 79887-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité