1-Propyl-4-ethynylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
OR21957-100G
APOSOR21957-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR21957-100G
1-Propyl-4-ethynylbenzène
1-Propyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173886
Numéro CAS: 62452-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité