2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR21959-5GEA 136 EUR InStock
APOSOR21959-5G APOSOR21959-10G APOSOR21959-1G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁ClO₃
MW: 202,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210141
Numéro CAS: 93983-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité