3-Bromobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 111 EUR InStock
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
3-Bromobenzoate de méthyle
3-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017777
Numéro CAS: 618-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité