1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G OR21970-10G OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR21970-1G APOSOR21970-10G APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formule: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,29 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100622
Numéro CAS: 249278-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité