2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle 98%
2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144763
Numéro CAS: 27007-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité