Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2199-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR2199-1G APOSOR2199-5G
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₆ClIO₂
MW: 296,49 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673018
Numéro CAS: 289039-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité