3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2200-25G OR2200-5G OR2200-1G
APOSOR2200-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR2200-25G APOSOR2200-5G APOSOR2200-1G
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile 98%
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143097
Numéro CAS: 117572-79-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité