4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22002-1G OR22002-5G
APOSOR22002-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,660 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093863
Numéro CAS: 50593-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité